Documenti fondamentali
550825
Sigma-Aldrich
Zinc chlorothiophenolate
About This Item
Formula condensata:
Zn(SC6Cl5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
628.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: zinc
reagent type: catalyst
Punto di fusione
364-369 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Zn]Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S.ClH.Zn/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-5,7H;1H;/q;;+2/p-2
HOQVHYWMYIDELD-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)