Documenti
549894
Sigma-Aldrich
2-Chloro-9-(3-(dimethylamino)propyl)-thioxanthen-9-ol
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H20ClNOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.88
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Punto di fusione
148-151 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C18H20ClNOS/c1-20(2)11-5-10-18(21)14-6-3-4-7-16(14)22-17-9-8-13(19)12-15(17)18/h3-4,6-9,12,21H,5,10-11H2,1-2H3
YJINNJOMTOJZBH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Phospholipid-sensitive calcium-dependent protein kinase: inhibition by antipsychotic drugs.
Schatzman RC, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 98(3), 669-676 (1981)