Documenti
549770
Sigma-Aldrich
Methyl 3-((Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylate
97%
Sinonimo/i:
3-((Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12ClF3O2
Peso molecolare:
256.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4375 (lit.)
P. eboll.
193-194 °C (lit.)
Densità
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)C1C(\C=C(/Cl)C(F)(F)F)C1(C)C
InChI
1S/C10H12ClF3O2/c1-9(2)5(7(9)8(15)16-3)4-6(11)10(12,13)14/h4-5,7H,1-3H3/b6-4-
ZRLLIXSRKOMDAU-XQRVVYSFSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
198.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter