549177
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1-phenylpyrazole
97%
About This Item
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
192-196 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)-c2cc(N)n(n2)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H15N3O/c1-20-14-9-7-12(8-10-14)15-11-16(17)19(18-15)13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,17H2,1H3
LMLGFNHDEGGHOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)