Documenti fondamentali
548499
Sigma-Aldrich
Copper(II) niobate
99%
Sinonimo/i:
Copper niobate, Copper niobium oxide
About This Item
Formula condensata:
Cu(NbO3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
345.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
99%
Stringa SMILE
[Cu++].[O-][Nb](=O)=O.[O-][Nb](=O)=O
InChI
1S/Cu.2Nb.6O/q+2;;;;;;;2*-1
BBXADMAXAWXAPL-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)