Documenti fondamentali
548197
Sigma-Aldrich
1,8-Octanedithiol diacetate
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3COS(CH2)8SCOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
37-41 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)SCCCCCCCCSC(C)=O
InChI
1S/C12H22O2S2/c1-11(13)15-9-7-5-3-4-6-8-10-16-12(2)14/h3-10H2,1-2H3
QJAYCBKJPCEYSJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)