Documenti
548065
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-naphthaldehyde
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3C10H6CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
51-56 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc2ccccc2c1C=O
InChI
1S/C12H10O/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)12(9)8-13/h2-8H,1H3
WIAZTPUQHUFMQA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
2-Methyl-1-naphthaldehyde can be prepared from 1-(bromomethyl)-2-methylnaphthalene.
Applicazioni
2-Methyl-1-naphthaldehyde may be used in the preparation of 2-methyl-1-naphthaldehyde tosylhydrazone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Carbene-carbene rearrangements.
Jones WM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 95(3), 826-835 (1973)
Dehydrogenation of amines. An approach to imines and aldehydes.
Trost BM and Liu GJ.
The Journal of Organic Chemistry, 46(22), 4617-4620 (1981)