Documenti fondamentali
546623
Sigma-Aldrich
9,9-Dioctyl-2,7-di-1-propynyl-9H-fluorene
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H46
Numero CAS:
Peso molecolare:
466.74
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
60-64 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2cc(ccc2-c3ccc(cc13)C#CC)C#CC
Applicazioni
Precursor for conducting polymer.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)