Documenti fondamentali
546429
Sigma-Aldrich
1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)-1,3-butanedione
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(OH)COCH2COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Punto di fusione
112-116 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)CC(=O)c1cc(Cl)ccc1O
InChI
1S/C10H9ClO3/c1-6(12)4-10(14)8-5-7(11)2-3-9(8)13/h2-3,5,13H,4H2,1H3
DPZZGIRQJCKZAU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)-1,3-butanedione, also known as 1-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)butane-1,3-dione, is a 1-aryl-1,3-dicarbonyl derivative.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)