Documenti fondamentali
546305
Sigma-Aldrich
6-(4-Bromophenyl)-4,5-dihydro-2H-pyridazin-3-one
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9BrN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
167-171 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1ccc(cc1)C2=NNC(=O)CC2
InChI
1S/C10H9BrN2O/c11-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(14)13-12-9/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)
CDDNLMGOLYMTSF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)