Documenti fondamentali
545562
Sigma-Aldrich
Cyclohexylmethanethiol acetate
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H11CH2SCOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. ebollizione
238-239 °C (lit.)
Densità
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)SCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H16OS/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h9H,2-7H2,1H3
SARKVIALWOJVNK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)