Documenti fondamentali
545538
Sigma-Aldrich
Cyclopentanethiol acetate
97%
Sinonimo/i:
Acetylmercaptocyclopentane
About This Item
Formula condensata:
C5H9SCOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.495 (lit.)
P. ebollizione
195-196 °C (lit.)
Densità
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)SC1CCCC1
InChI
1S/C7H12OS/c1-6(8)9-7-4-2-3-5-7/h7H,2-5H2,1H3
LSEYTICQPCCBPJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)