Key Documents
545481
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanol
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H19NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +15°, c = 2 in chloroform
Punto di fusione
45-48 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H]([C@H](O)c1ccccc1)N2CCCC2
InChI
1S/C13H19NO/c1-11(14-9-5-6-10-14)13(15)12-7-3-2-4-8-12/h2-4,7-8,11,13,15H,5-6,9-10H2,1H3/t11-,13-/m0/s1
FZVHJGJBJLFWEX-AAEUAGOBSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)