Documenti
543691
Sigma-Aldrich
5′-Fluoro-2′-hydroxyphenyl 1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl ketone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H11FN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
116-119 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(F)cc1C(=O)c2cnn(c2)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H11FN2O2/c17-12-6-7-15(20)14(8-12)16(21)11-9-18-19(10-11)13-4-2-1-3-5-13/h1-10,20H
LUIKVPFJGVQNCR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3