Key Documents
543519
Sigma-Aldrich
(+)-endo-2-Norborneol
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
96%
Attività ottica
[α]20/D +1°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
149-154 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@@H]1CC2CCC1C2
InChI
1S/C7H12O/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-8H,1-4H2/t5-,6+,7-/m1/s1
ZQTYQMYDIHMKQB-DSYKOEDSSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3