542695
5-Chlorothiophene-2-sulfonamide
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
113-117 °C (lit.)
Stringa SMILE
NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)s1
InChI
1S/C4H4ClNO2S2/c5-3-1-2-4(9-3)10(6,7)8/h1-2H,(H2,6,7,8)
RKLQLYBJAZBSEU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)