542563
2-Butoxy-5-chlorophenylboronic acid
About This Item
Punto di fusione
93-98 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOc1ccc(Cl)cc1B(O)O
InChI
1S/C10H14BClO3/c1-2-3-6-15-10-5-4-8(12)7-9(10)11(13)14/h4-5,7,13-14H,2-3,6H2,1H3
GGIBHUXEZCJVCZ-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)