Documenti fondamentali
542539
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-butoxy-5-fluorophenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
BrC6H2(F)(O(CH2)3CH3)BOH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
65-70 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOc1c(Br)cc(F)cc1B(O)O
InChI
1S/C10H13BBrFO3/c1-2-3-4-16-10-8(11(14)15)5-7(13)6-9(10)12/h5-6,14-15H,2-4H2,1H3
DREJEOAXSCRYPA-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)