Key Documents
542393
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-thienylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
(4-Methylthien-3-yl)boronic acid, (4-Methylthiophen-3-yl)boronic acid, (4-Methylthiophen-3-yl)dihydroxyborane, 4-Methyl-3-thiopheneboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H7BO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
≥95%
Punto di fusione
138-144 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cscc1B(O)O
InChI
1S/C5H7BO2S/c1-4-2-9-3-5(4)6(7)8/h2-3,7-8H,1H3
LVPFZXKLROORIK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for preparation of biologically active molecules:
  • Selective sphingosine phosphate receptor antagonists
  • Biarylimidazole derivatives as H+/K+ ATPase inhibitors
  • Benzothienopyrimidinones as inhibitors of human protooncogene proviral insertion site in moloney murine leukemia virus kinases
Used in:
  • Synthesis of arene-functionalized fullerenes via rhodium-catalyzed hydroarylation
  • Suzuki cross-coupling reactions
Risultati analitici
May contain up to 1 equivalent of water
Altre note
Contains varying amounts of anhydride.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)