Documenti
541982
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzophenone
97%
About This Item
Formula condensata:
Br(Cl)(OH)C6H2COC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
115-119 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1c(Br)cc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H8BrClO2/c14-11-7-9(15)6-10(13(11)17)12(16)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,17H
DAACDYIERDIOLH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3