Documenti fondamentali
541141
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)nitrobenzene
97%
About This Item
Formula condensata:
F2CHOC6H4NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
37-40 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(F)F)cc1
InChI
1S/C7H5F2NO3/c8-7(9)13-6-3-1-5(2-4-6)10(11)12/h1-4,7H
SVGGBARCOQPYMV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-(Difluoromethoxy)nitrobenzene (1-(difluoromethoxy)-4-nitrobenzene) can be synthesized by reacting 4-nitrophenol with KOH, water and methanol.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Use of fluoroform as a source of difluorocarbene in the synthesis of N-CF2H heterocycles and difluoromethoxypyridines.
Thomoson CR, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 168, 34-39 (2014)