Documenti
541052
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,4-dihydroxybenzoate
97%
About This Item
Formula condensata:
(HO)2C6H3CO2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
69-72 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-2-13-9(12)7-4-3-6(10)5-8(7)11/h3-5,10-11H,2H2,1H3
BRDIPNLKURUXCU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ethyl 2,4-dihydroxybenzoate may be used as a starting reagent to synthesize 4-(ω-bromoalkoxy)benzoates.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
M Lehr et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 11(19), 2569-2572 (2001-09-12)
Derivatives of 1-[2-(4-carboxyphenoxy)ethyl]-3-dodecanoylindole-2-carboxylic acid (4) with modified substituents at the indole-1-position were synthesized and evaluated for their ability to inhibit the arachidonic acid release in human platelets mediated by the cytosolic phospholipase A(2). One of the most active compounds obtained