Documenti fondamentali
540560
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-Octahydro-1,1′-2-naphthol
97%, optical purity ee: 99% (HPLC)
About This Item
Formula condensata:
(C10H10OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +75°, c = 1 in THF
Purezza ottica
ee: 99% (HPLC)
Punto di fusione
160-166 °C (lit.)
InChI
1S/C20H22O2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h9-12,21-22H,1-8H2
UTXIFKBYNJRJPH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)