Documenti fondamentali
540315
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxybenzylamine
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.548 (lit.)
P. eboll.
95 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(OC)c(CN)c1
InChI
1S/C9H13NO2/c1-11-8-3-4-9(12-2)7(5-8)6-10/h3-5H,6,10H2,1-2H3
UWMCHDDHXMFKMA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,5-Dimethoxybenzylamine reacts with ethyl bromoacetate to yield N-(2,5-dimethoxy)benzylglycine ethyl ester.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
p-Allyl palladium approach toward the diazabicyclo [3.2. 1] octane core of the naphthyridinomycin alkaloids.
Woo GHC, et al.
Tetrahedron, 62(45), 10507-10517 (2006)