Documenti fondamentali
540196
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triethyl-2,4,6-trimethylcyclotrisiloxane
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H24O3Si3
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.412 (lit.)
P. eboll.
192-193 °C (lit.)
Densità
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[Si]1(C)O[Si](C)(CC)O[Si](C)(CC)O1
InChI
1S/C9H24O3Si3/c1-7-13(4)10-14(5,8-2)12-15(6,9-3)11-13/h7-9H2,1-6H3
DGLJYEKNUTVPAE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)