Documenti fondamentali
540153
Sigma-Aldrich
N,N-Dibenzyl-O-(t-butyldimethylsilyl)-L-serine methyl ester
97%
Sinonimo/i:
(S)-2-Dibenzylamino-3-(t-butyldimethylsilyloxypropionic acid methyl ester
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CSi(CH3)2OCH2CH[N(CH2C6H5)2]CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
413.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −53°, c = 1 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.5160 (lit.)
Densità
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)