Documenti
538809
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzhydrol
97%
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4CH(OH)C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.537 (lit.)
P. eboll.
273-274 °C (lit.)
Densità
1.311 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(c1ccccc1)c2ccccc2C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3O/c15-14(16,17)12-9-5-4-8-11(12)13(18)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13,18H
RMAICPATZGPCIL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3