538655
1-Fluorodecane
98%
About This Item
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.409 (lit.)
P. ebollizione
185-187 °C (lit.)
Densità
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCF
InChI
1S/C10H21F/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
LHLRHWJTTUCDQA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)