53815
4-Methoxybenzyl carbazate
≥98.0%
About This Item
Saggio
≥98.0%
Punto di fusione
75-78 °C
Stringa SMILE
COc1ccc(COC(=O)NN)cc1
InChI
1S/C9H12N2O3/c1-13-8-4-2-7(3-5-8)6-14-9(12)11-10/h2-5H,6,10H2,1H3,(H,11,12)
JKBMMHKEAGEILO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)