Key Documents
538116
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CF3)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
P. eboll.
211 °C (lit.)
Densità
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCc1cccc(c1F)C(F)(F)F
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter