Documenti fondamentali
537098
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-(4-Fluorophenoxy)-2-propanol
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H4OCH2CH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +28°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
47-51 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
hydroxyl
Stringa SMILE
C[C@H](O)COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H11FO2/c1-7(11)6-12-9-4-2-8(10)3-5-9/h2-5,7,11H,6H2,1H3/t7-/m0/s1
RIFIEDWKCIVRQN-ZETCQYMHSA-N
Note legali
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)