Documenti
535591
Sigma-Aldrich
3-(4-Chlorophenoxy)propionitrile
97%
Sinonimo/i:
4-Chlorophenoxypropionitrile
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4OCH2CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
46-49 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(OCCC#N)cc1
InChI
1S/C9H8ClNO/c10-8-2-4-9(5-3-8)12-7-1-6-11/h2-5H,1,7H2
BGEZBXFEROYDPF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup