Documenti fondamentali
535567
Sigma-Aldrich
Tungsten(0) pentacarbonyl-N-pentylisonitrile
99%
About This Item
Formula condensata:
(CO)5WCN(CH2)4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
421.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
99%
Densità
1.652 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].CCCCC[N+]#[C-]
Descrizione generale
Atomic number of base material: 74 Tungsten
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)