Documenti fondamentali
535532
Sigma-Aldrich
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-nitrobenzoic acid
95%
About This Item
Formula condensata:
O2NC6F4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Punto di fusione
137-141 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7HF4NO4/c8-2-1(7(13)14)6(12(15)16)5(11)4(10)3(2)9/h(H,13,14)
JQGBMYKEWLSLCI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)