Documenti
535524
Sigma-Aldrich
5-(2-Ethoxyphenyl)-1-methyl-3-n-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]-7-pyrimidinone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H20N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
141-145 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3ccccc3OCC
InChI
1S/C17H20N4O2/c1-4-8-12-14-15(21(3)20-12)17(22)19-16(18-14)11-9-6-7-10-13(11)23-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H,18,19,22)
MXQUEDUMKWBYHI-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PDE5A(8654)
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Anna Subbotina et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 69(6), 675-683 (2017-02-18)
To determine the ability of 11 sildenafil analogues to discriminate between cyclic nucleotide phosphodiesterases (cnPDEs) and to characterise their inhibitory potencies (K Sildenafil analogues were identified by virtual ligand screening (VLS) and screened for their ability to inhibit adenosine cyclic