535141
Poly(isobutylene-co-maleic acid) sodium salt
crosslinked, powder, <900 μm particle size (95%)
Sinonimo/i:
Isobutylene-maleic anhydride copolymer sodium salt
About This Item
Forma fisica
crosslinked, powder
Dimensione particelle
<900 μm (95%)
Capacità
200 mL/g absorption capacity (distilled water)
30 mL/g, absorption (4 wt. % saline solution)
Punto di fusione
>300 °C
Densità
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)=C.OC(=O)\C=C\C(O)=O.OC(=O)\C=C\C(=O)O[Na]
Descrizione generale
Applicazioni
Certificati d'analisi (COA)