Documenti fondamentali
534943
Sigma-Aldrich
(S)-4-Benzyl-3-chloroacetyl-2-oxazolidinone
97%
Sinonimo/i:
(N-Chloroacetyl)-(4S)-benzyl-2-oxazolidinone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12ClNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +70°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
75-79 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCC(=O)N1[C@H](COC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H12ClNO3/c13-7-11(15)14-10(8-17-12(14)16)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2/t10-/m0/s1
DVPUBLCBQBQPOU-JTQLQIEISA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)