Documenti fondamentali
534617
Sigma-Aldrich
2-Amino-5,6-dimethyl-4-hydroxypyrimidine
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Punto di fusione
333-337 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1nc(N)nc(O)c1C
InChI
1S/C6H9N3O/c1-3-4(2)8-6(7)9-5(3)10/h1-2H3,(H3,7,8,9,10)
APWRLAZEMYLHKZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)