Documenti fondamentali
534552
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Amino-1-hexanol
97%
Sinonimo/i:
D-Norleucinol
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH(NH2)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −14°, c = 1 in chloroform
P. ebollizione
216-218 °C (lit.)
Punto di fusione
40-44 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC[C@@H](N)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-2-3-4-6(7)5-8/h6,8H,2-5,7H2,1H3/t6-/m1/s1
DPEOTCPCYHSVTC-ZCFIWIBFSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
211.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
99.44 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Quinquevalent phosphorus acids
Allen DW and Tebby JC
Organophosphorus Chemistry (2000)
5-endo-trig Cyclisations in heterocycle synthesis: enantiospecific synthesis of (+)-monomorine I
Berry M, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 22, 2141-2142 (1997)