Documenti
534218
Sigma-Aldrich
3-(Bromomethyl)quinoxaline-2(1H)-one
90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7BrN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
90%
Punto di fusione
202 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
BrCC1=Nc2ccccc2NC1=O
InChI
1S/C9H7BrN2O/c10-5-8-9(13)12-7-4-2-1-3-6(7)11-8/h1-4H,5H2,(H,12,13)
SOTAKCFOTFCVSS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3