Documenti
534196
Sigma-Aldrich
4,4′-Dichloro-3-nitrobenzophenone
97%
Sinonimo/i:
(4-Chloro-3-nitro-phenyl)-(4-chloro-phenyl)-methanone
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4COC6H3(Cl)NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
86-90 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H7Cl2NO3/c14-10-4-1-8(2-5-10)13(17)9-3-6-11(15)12(7-9)16(18)19/h1-7H
ZUFPZMPLEYZRJG-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3