Key Documents
53362
Sigma-Aldrich
2,3-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethylphospholano]benzo[b]thiophene cyclooctadiene rhodium(I) tetrafluoroborate complex
≥97%
Sinonimo/i:
Methyl-Butiphane SK-P005-2a
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H40BF4P2RhS
Numero CAS:
Peso molecolare:
660.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
≥97%
Purezza ottica
ee: ≥99%
Stringa SMILE
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C[C@H]2CC[C@H](C)P2c3sc4ccccc4c3P5[C@@H](C)CC[C@@H]5C
InChI
1S/C20H28P2S.C8H12.BF4.Rh/c1-13-9-10-14(2)21(13)19-17-7-5-6-8-18(17)23-20(19)22-15(3)11-12-16(22)4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t13-,14-,15-,16-;;;/m0.../s1
WRSSNSWNSIHAGU-KZOFNLLLSA-N
Descrizione generale
sold in collaboration with Solvias AG
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)