Documenti fondamentali
533432
Sigma-Aldrich
4,5-Bis(methylthio)-1,3-dithiol-2-thione
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6S5
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
98-102 °C (lit.)
Stringa SMILE
CSC1=C(SC)SC(=S)S1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)