Documenti fondamentali
533106
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Z-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OCONH(CH2)2CH(OH)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +10°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
75-78 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@@H](CCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO5/c14-10(11(15)16)6-7-13-12(17)18-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,14H,6-8H2,(H,13,17)(H,15,16)/t10-/m0/s1
ULKOBRDRCYROKY-JTQLQIEISA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)