Documenti
532835
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-methylanisole
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(CH3)OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.61
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
36-39 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(Cl)cc1C
InChI
1S/C8H9ClO/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2/h3-5H,1-2H3
VDYDAUQHTVCCBX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Chloro-2-methylanisole can be prepared by the O-methylation of 4-chloro-2-methylphenol using dimethyl sulfate.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Metabolism of 4-chloro-2-methylphenoxyacetic acid by soil bacteria.
Bollag JM, et al.
Applied Microbiology, 15(6), 1393-1398 (1967)