Documenti
532665
Sigma-Aldrich
(4aR)-trans-5-(1,5,5,8aS-Tetramethyl-2-methylenedecahydro-1-naphthalenyl)-(3R)-methyl-1-penten-3-ol
98%
Sinonimo/i:
Manool
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H34O
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D +27°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
49-52 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)CCC[C@]2(C)[C@@H](CC[C@@](C)(O)C=C)C(=C)CC[C@@H]12
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3