Documenti fondamentali
532010
Sigma-Aldrich
D-Tryptophan benzyl ester
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H18N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −9.9°, c = 1 in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
77-80 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
N[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)OCc3ccccc3
InChI
1S/C18H18N2O2/c19-16(18(21)22-12-13-6-2-1-3-7-13)10-14-11-20-17-9-5-4-8-15(14)17/h1-9,11,16,20H,10,12,19H2/t16-/m1/s1
TYQYRKDGHAPZRF-MRXNPFEDSA-N
Informazioni sul gene
human ... TACR1(6869)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)