Documenti fondamentali
531928
Sigma-Aldrich
2-(2,4-Dichloro-5-fluorobenzoyl)-3-cyclopropylaminoacrylic acid, methyl ester, mixture of isomers
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H14Cl2FNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
150-154 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)C(=C\NC1CC1)\C(=O)c2cc(F)c(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C14H12Cl2FNO3/c1-21-14(20)9(6-18-7-2-3-7)13(19)8-4-12(17)11(16)5-10(8)15/h4-7,18H,2-3H2,1H3/b9-6+
YCDBNUJZSAFBIY-RMKNXTFCSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)