Documenti
531553
Sigma-Aldrich
3-(4-Carboxyphenyl)propionic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
HO2CC6H4(CH2)2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
289-293 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)10(13)14/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,11,12)(H,13,14)
QSPCOYVUYYFWAU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-(4-Carboxyphenyl)propionic acid, also known as 4-(2-carboxyethyl)benzoic acid, is an organic building block that can be used in chemical synthesis. Its density at 40.14°C is 1.1403g/ml.
Applicazioni
3-(4-Carboxyphenyl)propionic acid may be used as a bridging ligand in the preparation of nickel(II) complexes, [Ni(4,4?-bpy)(H2O)4]n·n(cpp)·0.5nH2O and [Ni(cpp)(4,4?-bpy)(H2O)2]n [4, 4?-bpy = 4, 4?-bipyridine, H2cpp = 3-(4-carboxyphenyl)propionic acid].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Impact of Reaction Conditions on the Structures of Nickel (II) Complexes Based on 3?(4?Carboxyphenyl) propionic Acid.
Sun CY, et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 639(1), 129-133 (2013)
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 308-308 (2014)