Documenti fondamentali
530778
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) nitrate
99.99%
Sinonimo/i:
Hafnium tetranitrate
About This Item
Formula condensata:
Hf(NO3)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.51
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Saggio
99.99%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)O[Hf](O[N+]([O-])=O)(O[N+]([O-])=O)O[N+]([O-])=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)